Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrop 2R, rein
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
63.80 € - 191.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-07-3
Summenformel C16H10N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 468.36
MDL-Nummer MFCD00003955
InChI-Schlüssel XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonym 4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 44135388
IUPAC-Name Dinatrium;(5Z)-4-oxo-3-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10144210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
192010250
25 g Glasflasche
63.80 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10702305
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
192011000
100 g Glasflasche
191.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4197-07-3
468.36
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
44135388
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C16H10N2Na2O8S2
MFCD00003955
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
Dinatrium;(5Z)-4-oxo-3-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
Spezifikation
Chromotrope 2R
C16H10N2Na2O8S2
16, 301
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
468.36
468.35
360 min. (509nm, water)
Kristallpulver
4197-07-3
MFCD00003955
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
Echt
Dinatrium;(5Z)-4-oxo-3-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
44135388
Extrarein
Braun/Rot
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-085-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QJ6418000
Produktidentifikator
  • Chromotrope 2R
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.