Learn More
CHT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CHT1 |
---|---|
Konzentration | 0.46 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16891395
|
Proteintech
21848-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16881395
|
Proteintech
21848-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Acetylcholine functions as a neurotransmitter in both the central and peripheral nervous systems of all vertebates, and is the principle neurotransmitter used at the neuromuscular junction. Presynaptic synthesis of acetylcholine requires a steady supply of choline, which is acquired by a plasma membrane high affinity choline transporter (CHT).Spezifikation
CHT1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8BGY9, Q9GZV3, Q9JMD7 | |
60482, 63993, 85426 | |
CHT1 Fusion Protein Ag16136 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC5A7 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CHT, CHT1, hCHT, SLC5A7 | |
SLC5A7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |