Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric Acid Anhydrous |
Schmelzpunkt | 153°bis 154 °C |
Beilstein | 782061 |
Formelmasse | 192.12 |
Dichte | 1,665 |
Menge | 500 g |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Relative Dichte | 1,665 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.