Learn More
Heidolph™ Klemme - für Erlenmeyerkolben
Clamps for use with various perforated platforms
Marke: Heidolph™ 549-51000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Anzahl von Klammern pro Plattformtyp:
- 549-51000/-00
- Für Plattform 100 – max. 16
- Für Plattform 1000 – max. 20
- Für Plattform 2000 – max. 36
- 549-52000/-00
- Für Plattform 100 – max. 16
- Für Plattform 1000 – max. 20
- Für Plattform 2000 – max. 36
- 549-55000/-00
- Für Plattform 100 – max. 3
- Für Plattform 1000 – max. 4
- Für Plattform 2000 – max. 9
- 549-56000/-00
- Für Plattform 100 – max. 2
- Für Plattform 1000 – max. 4
- Für Plattform 2000 – max. 5
- 549-63000/-00
- Für Plattform 1000 – max. 2
- Für Plattform 2000 – max. 3
- 549-51000/-00
Spezifikation
25 ml-Erlenmeyerkolben | |
Klemme | |
Perforierte Plattformen 100, 1000 und 2000 | |
1 |