Learn More
Zwiebel™ Verpackungsgewicht der Klasse F1 mit Zertifizierung
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
Marke: Zwiebel™ PBI5682N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Kartongewicht | |
Gehäuse F1 | |
25 kg | |
Wägegeräte mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |