Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 im Etui, mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke:  Zwiebel™ PBI23116
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11730763
  • 26.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
± 1 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)