Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse M1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III).Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke:  Zwiebel™ PBI5681Y
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11850902
  • 126.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
2000 g
± 100 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)