Learn More
Zwiebel™ Gewichtsboxen der Klasse M1 mit Zertifikat
Marke:  Zwiebel™ PBI56810
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11890882
  • 79.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Spezifikation
500 g
± 25 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)