Learn More
Emma Safety Footwear Clay (Ruffneck) Sicherheitsschuhe
Die verstärkte RuffNeck-Ferse und die stoßdämpfende Sohle halten Knöchel, Schienbein und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
Marke:  Emma Safety Footwear 916546-45
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15949081
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Wasserdichte Konstruktion aus Nubuk und geöltem Nubuk
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • ESD-zertifiziert
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
45
Schnüre
Clay (Ruffneck)
Nubuk, Geöltes Nubuk
Stahl