Learn More
Fisherbrand™ Vierkantflaschen, französische Form, klar, mit schwarzer PolyCone-Verschlusskappe aus Phenolharz
Ideal zum Mischen, Lagern und Entnehmen von Proben. Die Fisherbrand™ klaren, quadratischen französischen Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind platzsparend und einfach zu befüllen.
Marke:  Fisherbrand™ 02911404
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11788749
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
Durchsichtig
95 mm
Schwarz
28-400
Weit
87 mm
Polyseal
28-400 mm
Schraubkappe
2 oz.
Glas
48/Karton
PolyCone
Ja
Französisches Viereck
Französische Viereck-Flasche
Phenolharz
39 mm