Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round Flaschen mit konischen PE-Verschlusskappen
Catalog No. 11728729 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
20-400
22-400 mm
24-400 mm
28-400
33-400
Menge:
12/Karton
24/Karton
48/Cs.
Allzweckflaschen. Fisherbrand™ Transparente Boston Round-Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, bei denen die Integrität des Inhalts geschützt werden muss.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Mit engem Gewindehals, gerundeten Schultern und einem runden Körper
  • Glas wirkt sich chemisch minimal auf den Inhalt aus
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Länge (metrisch) 95 mm
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 22-400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes