Learn More
CLEC4G Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 18173-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16818234
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a glycan-binding receptor and member of the C-type lectin family which plays a role in the T-cell immune response. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
CLEC4G
Polyclonal
Unconjugated
CLEC4G
CLEC4G, LP2698, LSECtin, UNQ431
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
339390
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6UXB4
CLEC4G
CLEC4G Fusion Protein Ag12837