Learn More
Memmert™ Klammer für 200 mL Kolben
Klammer für 200 mL Kolben (14 Max. Kolben)
Marke:  Memmert™ WTB35B02693
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17170365
  • 30.75 € / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
WTB35
Klemme für 200 ml-Kolben