Learn More
CNOT9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CNOT9
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851955
Unterlagen ansehen
Proteintech
22503-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16841955
Unterlagen ansehen
Proteintech
22503-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the highly conserved RCD1 protein family. The encoded protein is a transcriptional cofactor and a core protein of the CCR4-NOT complex. It may be involved in signal transduction as well as retinoic acid-regulated cell differentiation and development. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
CNOT9
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q5PQL2, Q92600, Q9JKY0
301513, 58184, 9125
CNOT9 Fusion Protein Ag18197
Primary
-20°C
CNOT9
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CNOT9, Rcd 1, RCD1, RCD1+, RQCD1
Cnot9
IgG
Antigen Affinity Chromatography