Learn More
Kobalt(II)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11378597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 15238-00-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15238-00-3
MDL-Nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Spezifikation
Siedepunkt 570°C (vac.)
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) iodide
Schmelzpunkt 515°C (vac.)
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,2443
Formelmasse 312.74
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.584 g/mL