Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Schlitz für kohäsive Substanzen
Enthält Schaber, mit denen das nicht fließende Pulver in die Probenschlitze geschoben wird. Sampling Systems™ kohäsive Probenehmer mit Schlitzen ist eine Sonderform des beliebten Schlitz-Probenehmers.
943.00 € - 1400.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Enthält | 3 Probenahmeschlitze |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15839311
|
Sampling Systems™
2210A-1000 |
190 ml | 1000 mm |
1200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15849311
|
Sampling Systems™
2210A-1500 |
300 ml | 1.500 mm |
1400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15859311
|
Sampling Systems™
2210A-600 |
110 mL | 600 mm |
943.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Mehrstufig (Mischproben)
- Geeignet für klebrige, kohäsive Pulver
- Vollständig geschweißt für einen hygienischen, GMP-konformen Probenehmer
Spezifikation
Probenehmer | |
Edelstahl (316L) | |
3 Probenahmeschlitze | |
25 mm |