Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophoresekammer
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™ MS20-16-0.75
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11813433
  • 31.75 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Kamm
Je 1 x
30 μl
MultiSUB Maxi-Gel Elektrophoreseeinheit
16
0,75 mm