Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophoresekammer
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Schwarz | |
Kamm | |
Je 1 x | |
8 μl |
MultiSUB Maxi-Gel Elektrophoreseeinheit | |
50 | |
0,75 mm |