Learn More
Fisherbrand™ Gelkamm, blau
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
24
28
Breite (metrisch) Zähne:
3 mm
5,5 mm
8 mm
9,5 mm
Probenvolumen (metrisch):
25 μl
50 μl
70 μl
85 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HU13 Midi Horizontal Gelelektrophorese-Einheit |
Typ | Kamm |
Anzahl Wells | 10 |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Probenvolumen (metrisch) | 85 μl |
Breite (metrisch) Zähne | 9,5 mm |