Learn More
Quickfit™ Einzelkonus mit langer Spitze
Ermöglicht die Verbindung des Konus mit einem Glasrohr
Marke:  Quickfit CBB34UB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15557760
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich zur Konstruktion von Rührerführungen
  • Ohne Etiketten und Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Lange Spitzenkonusse mit einer werksseitigen Mindestschaftlänge von 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Einzelkonus mit langer Spitze
34/35
2 mm