Learn More
Viskositätsstandard für Konus und Platten, 150,0 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
- Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
- Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 2 Jahre haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Braune Glasflasche |
Analysenzertifikat | Yes |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.