Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Konische Tropftrichter mit Stopfen aus PTFE
Zylindrischer Tropftrichter mit NS-Buchse und NS-Konus
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 04475804
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Stecker
- Mit Schraubgewindehalterung
- Ohne Skala
- Mit Beschriftungsschild
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
500 mL | |
29/32 | |
Bohrung 4,0 mm |
Borosilikatglas | |
Nein | |
1 |