Learn More
Kupfer-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in 5 % HCI, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLCU1-3X
Menge | 500 ml |
---|
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Cu | 10,000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Kupferstandard | |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00010965 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Kupfer | |
63.55 | |
500 ml | |
Assurance |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
Cu | |
AA, ICP | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
[Cu] | |
5 % HCl | |
23978 | |
CHEBI:30052 |
Sicherheit und Handhabung
- 10,000 µg/mL Copper
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, copper