Learn More
Kupfer-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in 5 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
110.00 € - 241.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | Cu |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.55 |
MDL-Nummer | MFCD00010965 |
InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
IUPAC-Name | Kupfer |
SMILES | [Cu] |
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10361504
|
SPEX Certiprep
PLCU2-3Y |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
110.00 €
125 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10111912
|
SPEX Certiprep
PLCU2-3X |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
241.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Cu | 10,000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
23978 | |
Kupfer |
Spezifikation
Kupferstandard | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
Cu | |
AA, ICP | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
[Cu] | |
5 % HNO3 | |
23978 | |
Assurance |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00010965 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Kupfer | |
63.55 | |
CHEBI:30052 |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, copper
Produkt nur für den Laborgebrauch