Learn More
Corning™ DeckWorks Pipettenspitzen
Die Universalspitzen für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglichen ein einfaches Stapeln der Gestelle
Marke:  Corning™ 4119
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11981841
  • 86.66 € / 768 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
  • In Größen von 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich
  • Die 10, 300 und 1000 μl-Spitzen sind besonders lang und ermöglichen einen besseren Zugriff auf Mikrokrozentrifugenröhrchen mit 1.5 ml und standardmäßige Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (15/50 ml)
  • Die robuste 96-Spitzengestelle sind für wiederholte Dampfautoklavzyklen ausgelegt
  • Wiederverwendbar, indem das leere graue Spitzendeck entfernt und durch ein neues Reload-Deck mit 96 Spitzen aus dem DeckWorks Reload-System ersetzt wird
  • Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
  • Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Corning 300 μl-DeckWorks im Gestell gibt es für alle gängigen 300 μl-Mehrkanalpipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Naturfarben
Aufklappbares Gestell
Aufklappbares Gestell
Unsteril
Universalspitze für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglicht einfaches Stapeln
Rund
DeckWorks™