Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Dichtung für auslaufsichere Mini-Anschlüsse, für die Plattenmontage
Die auslaufsichere Mini-Schnellkupplung schützt Flüssigleitungen einfach wie nie
Marke: Cole-Parmer™ 31604-61
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auslauf von weniger als 0.025 ml.
- Einzigartiges Ventildesign für besonders geringen Lufteinschluss in der Leitung.
- Schutz vor Auslaufen. Verarbeitung von Flüssigkeiten mit hohem Durchfluss bei geringer Stellfläche.
- Die ökonomische Alternative für tropffreie Lösungen.
- Diese Kupplung verfügt über ein innovatives, drehbares Design mit integriertem Verriegelungsmechanismus für sicheres Einkuppeln und einen einwandfreien Sitz.
- Beide Kupplungshälften sind mit Absperrventilen ausgestattet, um beim Trennen sicherzustellen, dass keine Flüssigkeit austritt.
- Die gleichen Absperrventile sorgen für einen Lufteinschluss von weniger als 0.009 ml, um Kontaminationen in der Prozessleitung zu minimieren.
- Diese schlanke, kompakte Kupplung sorgt für einen geringeren Platzverbrauch beim Anschluss und minimiert die Anzahl der Komponenten in Ihrem Prozess.
Spezifikation
Plattenmontierte Dichtung für auslaufsichere Mini-Kupplungen, Buna-n | |
10/Pckg. | |
Schnellkupplung | |
Buna N |