Learn More
CPSF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | CPSF6 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814694
|
Proteintech
15489-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16804694
|
Proteintech
15489-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
CPSF6 is one subunit of a cleavage factor required for 3′ RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3′ end processing complex and facilitates the recruitement of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides.The protein encoded by this gene is one subunit of a cleavage factor required for 3′ RNA cleavage and polyadenylation processing. The interaction of the protein with the RNA is one of the earliest steps in the assembly of the 3′ end processing complex and facilitates the recruitement of other processing factors. The cleavage factor complex is composed of four polypeptides. This gene encodes the 68kD subunit. It has a domain organization reminiscent of spliceosomal proteins.Spécification
CPSF6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q16630, Q6NVF9 | |
11052, 299811, 432508 | |
CPSF6 Fusion Protein Ag7852 | |
Primary | |
-20°C | |
CPSF6 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CFIM, CFIM68, CPSF 68 kDa subunit, CPSF6, HPBRII 4, HPBRII 7, Protein HPBRII 4/7 | |
Cpsf6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit