Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit konischem Boden und Innengewindekappe, 1 ml
Aus hochwertigem Polypropylen, das eine hohe thermische Beständigkeit gewährleistet.
Marke: Greiner Bio-One 123261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld und Sternfuß
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Durchm. x Höhe: 12.5 x 42 mm
Spezifikation
Naturfarben | |
Mit Schriftfeld | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
500 | |
-196 °C bis +121 °C | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch | |
Naturfarben | |
Konischer Boden, Starfoot-Sockel | |
Writing Area | |
100 | |
1.0 bis 1.2 ml | |
Polypropylen |