Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 2 ml
Aus hochwertigem Polypropylen, das eine hohe thermische Beständigkeit gewährleistet.
Marke: Greiner Bio-One 122261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Mit oder ohne Sternfuß
- Durchmesser x Höhe: 12
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
2 mL | |
Polypropylen | |
Star Standfläche und 150 weiße Deckeleinlagen | |
100 | |
-196 °C bis +121 °C | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch | |
Nicht autoklavierbar | |
Runder Boden, Starfoot-Basis | |
External | |
500 | |
No Writig Area | |
1.8 bis 2.0 ml | |
Polypropylen |