Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n ULT-Tiefkühlgerät, 440 l, AC, DoLe, 5, (EU/GB), CO2-Notversorgungssystem
Eppendorf CryoCube F440 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz. Das Gerät bietet eine Anordnung aus fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff sowie eine feste Isolierung, die Ihre wertvollen Proben schützt.
Marke: Eppendorf™ F440302031
13450.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CryoCube™ F440n, 440 l, klassische Schnittstelle, umweltfreundliche Kältemittel, Luftkühlung, 5 Einlegeböden
- Volumen: 440 l (15,5 ft3), z. B. bis zu 32.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (Modell n) und Vakuumisolierungsplatten (Modell h), energiesparend
- Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
- Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
- Verriegelbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
- Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
- Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
- Luftgekühlt
- Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
Spezifikation
Tiefkühlgeräte | |
440 l | |
Rechts | |
5 | |
Ja | |
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 Zoll) | |
95,5 x 89,8 cm | |
7 A | |
230 V | |
8300 W | |
20 |
15,5 cu. ft. | |
5 | |
Polyurethanschaum | |
Klassische Schnittstelle | |
2 | |
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in.) | |
Nein | |
EU, UK | |
50 Hz | |
R290/R170 |