Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CO2, EU/UK
Eppendorf CryoCube F570 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz Mit einer Anordnung mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.
Marke: Eppendorf™ F571302031
14440.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- CryoCube™ F570 Serie, 570 l, ULT-Tiefkühlgerät, mit LED-Schnittstelle, grüne Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz
- Fassungsvermögen: 570 l (20,1 ft³)
- Verbraucht nur 10,5 kWh/Tag (230 V)
- Platzbedarf: 102,5 x 85,2 cm
- Kann bis zu 40.000 Kassetten aufnehmen
- Abkühldauer auf - 80 °C: 4 h
- Kompatibel mit dem CO2/LN2-Injektionssystem als Reserve für höchste Probensicherheit
Spezifikation
570 L | |
Rechts | |
LED | |
2 | |
89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in.) | |
22,6 in. | |
76,2 in. | |
43,4 in. | |
110,3 cm | |
Türschloss | |
CO2 (werkseitig installiert) | |
EU, UK | |
10.500 W | |
R404A / R508B |
5 | |
Polyurethanschaum | |
Ja | |
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.) | |
35,4 in. | |
89,8 cm | |
49,8 in. | |
30,1 in. | |
76,5 cm | |
Optional | |
7,0 A | |
230 V | |
2-stufig | |
25 |