Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 l, Diagrammschreiber, 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Der Eppendorf ULT Tiefkühltruhe CryoCube FC660h mit 660 l und grünen Kühlflüssigkeiten ist für seine Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bekannt und bietet sorgenfreie, langfristige Lagerung wertvoller Proben. Da der Zugang von oben erfolgt, verbleibt kalte Luft im Tiefkühlgerät, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt.
Marke:  Eppendorf™ F660321001
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15773425
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CryoCube™ FC660h, 660 l, Diagrammschreiber, 230 V/50 Hz – Kapazität: 660 l (23,3 ft3) – verbraucht nur 8,1 kWh/Tag (230 V) – Platzbedarf: 207 x 84,5 cm- Für bis zu 52.000 Proben- -50 °C bis -86 °C – Kompatibel mit dem CO2/LN2-Einspritzsystem wie Backup für höchste Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tiefkühlgeräte
660 L
ja
84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 in.)
23,2 in.
59 cm
29,9 in.
57,9 in.
147 cm
Türschloss
CO2 oder LN2 optional
230 V
8100 W
R290 / R170
23,3 cu. ft.
Vakuum, Polyurethanschaum
59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 in.)
33,1 in.
84 cm
42,3 in.
81,5 in.
207 cm
207 x 84,5 cm
optional
6,0 A
230 V, 50 Hz
2-stufig
40