Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 l, Diagrammschreiber, CO2-Backup-System, 230 V/50 Hz
Der Eppendorf ULT Tiefkühltruhe CryoCube FC660h mit 660 l und grünen Kühlflüssigkeiten ist für seine Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bekannt und bietet sorgenfreie, langfristige Lagerung wertvoller Proben. Da der Zugang von oben erfolgt, verbleibt kalte Luft im Tiefkühlgerät, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt.
Marke: Eppendorf™ F660325001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CryoCube™ FC660h, 660 l, Diagrammschreiber, CO2-Backup-System, 230 V/50 Hz – Kapazität: 660 l (23,3 ft3) – verbraucht nur 8,1 kWh/Tag (230 V) – Platzbedarf: 207 x 84,5 cm- Für bis zu 52.000 Proben- -50 °C bis -86 °C – Kompatibel mit dem CO2/LN2-Einspritzsystem wie Backup für höchste Probensicherheit
Spezifikation
Tiefkühlgeräte | |
660 L | |
ja | |
84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 in.) | |
23,2 in. | |
59 cm | |
29,9 in. | |
57,9 in. | |
147 cm | |
Türschloss | |
CO2 oder LN2 optional | |
230 V | |
8100 W | |
R290 / R170 |
23,3 cu. ft. | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 in.) | |
33,1 in. | |
84 cm | |
42,3 in. | |
81,5 in. | |
207 cm | |
207 x 84,5 cm | |
optional | |
6,0 A | |
230 V, 50 Hz | |
2-stufig | |
40 |