Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h rechts mit 5 Einlegeböden
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 5 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
Marke:  Eppendorf™ F740344041
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15957105
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Rechte Seite
  • 5 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 5 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
740 l
Versiegelt, isoliert
Links
Edelstahl
5
91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Standard
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
R290 / R170
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
3
Vakuum, Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
LED
62,1 × 86,5 × 139 cm
CO2 (werkseitig installiert)
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Proben (57.600)