Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16032-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16815494
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.
Spezifikation
Spezifikation
CSN3
Polyclonal
Unconjugated
CSN3
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1448
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07498
CSN3
CSN3 Fusion Protein Ag8901