Learn More
CTSO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CTSO
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852874
Unterlagen ansehen
Proteintech
14296-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842874
Unterlagen ansehen
Proteintech
14296-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The cathepsin family of proteolytic enzymes contains several diverse classes of proteases. The cysteine protease class comprises cathepsins B, L, H, K, S, and O. The aspartyl protease class is composed of cathepsins D and E. Cathepsin G is in the serine protease class. Most cathepsins are lysosomal and each is involved in cellular metabolism, participating in various events such as peptide biosynthesis and protein degradation. Cathepsin O maintains the structural features characteristic of other cysteine proteinases including the active site cysteine residue that is involved in covalent intermediate formation during peptide hydrolysis. Cathepsin O is an endoproteinase that may be involved in extracellular matrix degradation. Cathepsin O is abundantly expressed in the ovary, kidney and placenta with lower levels found in thymus and skeletal muscle.
Spezifikation
Spezifikation
CTSO
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P43234, Q8BM88
1519, 229445, 684529
CTSO Fusion Protein Ag5651
Primary
-20°C
CTSO
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cathepsin O, CTSO, CTSO1
CTSO
IgG
Antigen Affinity Chromatography