Learn More
Sartorius™ Cubis™ Waagen mit hoher Kapazität
Für Wiegeanwendungen mit höchster Genauigkeit ohne komplexe Arbeitsabläufe entwickelt.
Spezifikation
Displaytyp | Schwarz-Weiß-LCD |
---|---|
Lesbarkeit | 100 mg |
Typ | Waage mit hoher Kapazität |
Breite (metrisch) Schale | 400 mm |
Tiefe (metrisch) Schale | 300 mm |
Beschreibung
- Großes, kontrastreiches LCD-Display
- Einfache Menüführung mit Kurztext-Eingabeaufforderungen
- Strukturierte und leicht zu verstehende Tasten
Spezifikation
Schwarz-Weiß-LCD | |
Waage mit hoher Kapazität | |
300 mm |
100 mg | |
400 mm |