Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSE avec pare-vent manuel
Pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais avec des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données.
Spécification
Certifications/Conformité ISO, FDA / USP, GxP
Type de connexion Interfaces optionnelles : RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS/2 compris
Type d’affichage Affichage à cristaux liquides, noir et blanc
Comprend Pare-vent manuel
Indice IP IP 54
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les balances à plateau MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte.
  • Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
  • Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
  • Format standard avec fonction de mise à niveau motorisée automatique : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau
  • Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
  • Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
  • Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option
  • Pare-vent manuel en verre avec revêtement antistatique et portes faciles à glisser pour une sécurité maximale
  • Protection contre la poussière et l’eau
  • Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
  • Taille du plateau : 206 x 206 mm (sauf pour le modèle 5202S, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)
Unité d’affichage et de commande MSE
  • Grand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions
  • Guidage par menu simple avec des messages courts
  • Fourni de série avec les interfaces de communication USB et RS232C à 25 broches intégrées
  • Parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes
  • Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs
Spécification
Spécification
ISO, FDA / USP, GxP
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc
IP 54
Carré
Balance de précision
191 x 193 x 172 mm
172 mm
191 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 %
7 W
50/60 Hz
Interfaces optionnelles : RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS/2 compris
Pare-vent manuel
Assisté
5°C à 40°C
Grammes
140 mm
172 mm
140 mm
100/240 V
1 A
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis