Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterobacter aerogenes ATCC® 35028™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607081
161.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12955803
  • 167.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
35028TM*
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
1 Impföse/Packung
Enterobacter aerogenes ATCC™ 35028
Gramnegative Stäbchen
1 Impföse/Packung
413 [CDC N1001]
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.