Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren
Gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen mit 12 oder 24 Röhrchen pro Lauf mit Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 75000021
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15436131
  • 1891.41 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie mit Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren Ihre Protokollanforderungen mit der Flexibilität, einen Lauf mit 12 oder 24 Proben durchzuführen und Ihre Proben innerhalb von 3 Minuten zu waschen.
Optimieren Sie Ihre Pelletierungsleistung
  • Zum Waschen schwingen die Röhrchen in einem festgelegten positiven Winkel, so dass sich die Zellen schnell am Boden des Röhrchens absetzen
  • Zum Dekantieren befinden sich die Röhrchen in einem leicht negativen Winkel im Rotor und die Salzlösung wird zentrifugal dekantiert
Entwickelt für einen sicheren Betrieb
  • Der Kochsalzlösungsverteiler ist direkt auf dem Rotor befestigt, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren
  • Leicht zu entfernen, um die Reinigung zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotorbaugruppe mit Verteiler und 12 Positionen
Festwinkelrotor
1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Wäscher)
117 mm
12 oder 10 mm
Edelstahl
12 Magazine
3.000 U/min (Zentrifuge), 200 U/min (Wäscher), 350 bis 500 U/min (Dekantierer)
75 mm
CW3 Zellwaschzentrifuge