Learn More
Cyclobutancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7025016
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5006-22-4
Summenformel C5H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 118.56
MDL-Nummer MFCD00001319
InChI-Schlüssel JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
IUPAC-Name Cyclobutancarbonylchlorid
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanecarbonyl chloride
Dichte 1.039
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 37°C (99°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.455
Menge 10 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 956624
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 98%