Learn More
Cycloheptylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10234040
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 5452-35-7 | C7H15N | 113.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5452-35-7
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
MDL-Nummer MFCD00004153
InChI-Schlüssel VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
PubChem CID 2899
IUPAC-Name Cycloheptanamin
SMILES C1CCCC(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptylamine
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 54.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H13NH2
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730
Menge 25 g
Beilstein 12, 8
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.