Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Deutlich erhöhte Magnetkraft und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbe aus seltenen Erden lassen sich leicht durch den chemisch inerten schwarzen Carbonpunkt identifizieren.
Marke:  Fisherbrand™ 001.120.RE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16275731
  • 30.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
  • Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
  • Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Die hohe magnetische Kopplungsleistung von Rührstäben aus seltenen Erden kann zu einem Abrieb der PTFE-Beschichtung an der Grundfläche des Behälters führen. Beim Einsatz von Rühr-Arrays, beispielsweise in Multiwellplatten, kann u. U. eine seitliche Interaktion zwischen den Rührstäben beobachtet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
20 mm
Zylinder
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
6 mm
2/Pckg.