Learn More
D-Alaninethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
D-Alanine ethyl ester hydrochloride is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alanin-Ethylester-Hydrochlorid wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
D-Alanin-Ethylester-Hydrochlorid wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Alanine ethyl ester hydrochloride |
Summenformel | C5H11ClNO2 |
Synonym | d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride |
InChI-Schlüssel | CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCOC(=O)C(C)N.Cl |
IUPAC-Name | Ethyl (2R)-2-aminopropanoathydrochlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.60 |
Menge | 5 g |
PubChem CID | 10236019 |
Formelmasse | 153.61 |