Learn More
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15224644
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
D-Galactose (CAS-Nr. 59-23-4), ist eine rechtshändige Konformation eines als Aldohexose gruppierten Monosaccharids, und das Molekül kann bei der Untersuchung von Altern, Entzündungen und Stoffwechselstörungen nützlich sein.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Galactose ist ein Monosaccharid und eine Aldohexose, die sich in den meisten Organismen findet
  • Galactose ist ein Epimer von Glucose und lässt sich auf dem Leloir-Signalweg in Glucose umwandeln
  • Spielt auch als Metabolit bei Mäusen und E. coli eine Rolle
  • Galactose ist weniger stabil als Glucose, und häufig tritt eine schnelle Umwandlung auf.
  • Galactose lässt sich auch in Glykokonjugate einarbeiten
Anwendungen
  • Der Metabolismus von Galactose kann für die Untersuchung von Altern, Entzündungen und Stoffwechselstörungen relevant sein
  • Ist für eine Vielzahl von Anwendungen von In-vitro-Stoffwechselassays bis hin zu HPLC vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-23-4
Summenformel C6H12O6
MDL-Nummer MFCD00063833
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Galactose
Schmelzpunkt 165.0°C to 168.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 25 kg
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Spezifische Drehung + 79.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 680g/L (25°C). Other solubilities: soluble in pyridine, slighlty soluble in alcohol
Formelmasse 180.16
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver