Learn More
D(-)-Weinsäure (unnatürliche Weinsäure) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10224710
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-71-7
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00004238
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Tartaric acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 167°bis 171 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 % (1 g, 105 °C, 3 Stunden)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle