Learn More
Abeba™ Dunkelblaue Anatom Velours-ESD-Sicherheitsschuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
122.00 €
Spezifikation
Farbe Blau
Sohlenmaterial Polyurethan
Zehenmaterial Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15558965
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/38
38
122.00 €
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15568965
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/39
39
122.00 €
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15598965
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/42
42 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15528975
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/45
45
122.00 €
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15538975
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/46
46 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15578975
Unterlagen ansehen
Abeba™
32147/50
50
122.00 €
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliCE EN ISO 20345:2011 S1 SRC/liliVelours mit atmungsaktiven Textileinlagen/liliDunkelblau/liliStahlzehenkappe/liliStoßdämpfende PU-Zwischensohle/liliRutschfeste PU-Außensohle/liliAustauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)/liliDesinfizierte,/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliAtmungsaktives Futter mit Silberionen/liliSchrittbereich mit Schnürung/liliReflektierendes Material/liliAls Fersen- und Fußeinlage geeignet/liliKratzfeste Beschichtung im Fersenbereich/ul/li
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polyurethan
Stahl