Learn More
IKA™ DB 5.7 BLOCK 25 MM VIALS, 25,8X45 MM
Marke:  IKA™ 0004470100
120.00 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13470637
  • 144.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
25mm-Fläschchen
Block
51 mm
45 mm
8 Positionen
95 mm
76 mm
25,8 mm