Learn More
IKA™ DB 6.2 BLOCK 64 PCR 0,2ML TUBE 6,4X20,2MM
Marke: IKA™ 0004470500
114.17 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Einzelne PCR-Röhrchen, 0,2 ml, Röhrchen | |
64 Positionen | |
95 mm | |
76 mm | |
6,4 mm |
0,2ml-Röhrchen | |
Block | |
51 mm | |
15,5 mm |