Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe
Diese praktischen und Einweghandschuhe aus durchscheinendem Vinyl eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Labor bis zur Küche. Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe haben außerdem eine glatte Oberfläche, die eine hohe Fingerfertigkeit ermöglicht.
Marke: Honeywell Safety Products™ 4580001-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinender Vinylhandschuh.
- Glatte Oberfläche für hervorragende Beweglichkeit.
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.###
- Geeignet für:
- Produktprüfung
- Präzisionsmontage.
- Laborarbeiten.
- Handhabung von Farben, Tinte und Farbstoffen.
- Zum einmaligen Gebrauch.
- AQL: 1.5.
Spezifikation
CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0465, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0465 | |
AQL: 1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Gepudert | |
Klein | |
Automobilindustrie, Luftfahrt, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Petrochemie, Druck und Wasseraufbereitung. | |
25 cm |
Fingerfertigkeit: 5 | |
Durchscheinend | |
Vinyl | |
Handschuh | |
0.1 mm | |
100/Pckg. |